Documenti fondamentali
MAT309668338
Matrix Scientific
8-Cyclohexyl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-pyrazino[3,2,1-jk]carbazole hydrochloride
Scegli un formato
500 MG
CHF 258.87
1 G
CHF 365.87
SKU del venditore: 058379-500MG
CHF 258.87
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 258.87
1 G
CHF 365.87
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.9
Numero MDL:
SKU del venditore: 058379-500MG
CHF 258.87
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
8-cyclohexyl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-pyrazino[3,2,1-jk]carbazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C20H26N2.ClH/c1-2-5-14(6-3-1)15-9-10-19-17(13-15)16-7-4-8-18-20(16)22(19)12-11-21-18;/h9-10,13-14,18,21H,1-8,11-12H2;1H
InChI
NDSGWNVNYIVEKU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/058379.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/058379.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)