Documenti fondamentali
MAT309666426
Matrix Scientific
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Punto di fusione
95-97
Iupac Name
1,3-benzodioxole-5,6-diamine
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6/h1-2H,3,8-9H2
InChI
SNHKEQOYVVRBQO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/056310.html
Melting Point
95-97
MSDS
https://www.matrixscientific.com/056310.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)