Documenti fondamentali
MAT246517598
Matrix Scientific
4-Chloro-6-(3-piperidinylmethoxy)pyrimidinehydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.15
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-(3-piperidinylmethoxy)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14ClN3O.ClH/c11-9-4-10(14-7-13-9)15-6-8-2-1-3-12-5-8;/h4,7-8,12H,1-3,5-6H2;1H
InChI
ISUWNGVCLFKSBU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050875.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050875.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)