Documenti fondamentali
MAT246517335
Matrix Scientific
1-(4-Piperidinyl)indoline dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.22
Numero MDL:
Iupac Name
1-(piperidin-4-yl)indoline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2.2ClH/c1-2-4-13-11(3-1)7-10-15(13)12-5-8-14-9-6-12;;/h1-4,12,14H,5-10H2;2*1H
InChI
YNXWWGGYSSXOLA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/051517.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/051517.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)