Documenti fondamentali
MAT245152000
Matrix Scientific
4,6-Dicyclopropyl-2-pyridinecarbohydrazide
Scegli un formato
500 MG
CHF 263.52
SKU del venditore: 048821-500MG
CHF 263.52
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 263.52
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.27
Numero MDL:
SKU del venditore: 048821-500MG
CHF 263.52
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4,6-dicyclopropyl-2-pyridinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C12H15N3O/c13-15-12(16)11-6-9(7-1-2-7)5-10(14-11)8-3-4-8/h5-8H,1-4,13H2,(H,15,16)
InChI
KWBFOLJZQRMWKQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048821.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048821.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)