MAT245151995
Matrix Scientific
[(5-tert-Butyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]aminedihydrochloride
About This Item
Iupac Name
(5-tert-butyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N3.2ClH/c1-8(2,3)7-4-6(5-9)10-11-7;;/h4H,5,9H2,1-3H3,(H,10,11);2*1H
InChI
NNOYDUGWKCIURJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048816.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048816.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)