Documenti fondamentali
MAT245151957
Matrix Scientific
{2-[4-(2-Methoxyethoxy)phenyl]ethyl}amine hydrochloride
Scegli un formato
500 MG
CHF 263.52
SKU del venditore: 048778-500MG
CHF 263.52
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 263.52
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.72
Numero MDL:
SKU del venditore: 048778-500MG
CHF 263.52
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[4-(2-methoxyethoxy)phenyl]ethylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO2.ClH/c1-13-8-9-14-11-4-2-10(3-5-11)6-7-12;/h2-5H,6-9,12H2,1H3;1H
InChI
JOCJGQXYTDYOSW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048778.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048778.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)