Documenti fondamentali
MAT239352063
Matrix Scientific
Methyl 3-phenyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
methyl 3-phenyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-14-10(13)9-11-8(12-15-9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI
PTGDVOKVOUFRCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/044711.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/044711.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)