Documenti fondamentali
MAT238926543
Matrix Scientific
1-{4-[(2,4-Dichlorobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.18
Numero MDL:
Punto di fusione
62-64
Iupac Name
1-{4-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenyl}ethanol
Inchi Code
1S/C15H14Cl2O2/c1-10(18)11-3-6-14(7-4-11)19-9-12-2-5-13(16)8-15(12)17/h2-8,10,18H,9H2,1H3
InChI
JWZHTVMCIIZMBD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/044193.html
Melting Point
62-64
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/044193.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)