Documenti
MAT238926386
Matrix Scientific
4-[(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]-benzenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.28
Numero MDL:
Punto di fusione
170-171
Iupac Name
4-[(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C13H16N2O/c1-9-13(10(2)15(3)14-9)8-11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,16H,8H2,1-3H3
InChI
WDAAPGCAQWJYSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/044036.html
Melting Point
170-171
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/044036.html