Documenti fondamentali
MAT238925897
Matrix Scientific
1-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.71
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
91-93
Iupac Name
1-{4-[(2-chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}ethanone
Inchi Code
1S/C15H12ClFO2/c1-10(18)11-5-7-12(8-6-11)19-9-13-14(16)3-2-4-15(13)17/h2-8H,9H2,1H3
InChI
DNORLLXKDXLDLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043546.html
Melting Point
91-93
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043546.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)