Documenti fondamentali
MAT196008808
Matrix Scientific
2-Bromo-5-methoxy-4-propoxybenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.13
Numero MDL:
P. ebollizione
104
Iupac Name
2-bromo-5-methoxy-4-propoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C11H12BrNO2/c1-3-4-15-11-6-9(12)8(7-13)5-10(11)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI
YXPUWJRTDYRINR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039991.html
Boiling point
104
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039991.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)