Documenti fondamentali
MAT196008736
Matrix Scientific
4-Ethoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
Numero MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-3-11-6-9-4(2)8-5(7)10-6/h3H2,1-2H3,(H2,7,8,9,10)
InChI
WBYRNUWFQADAPF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039919.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039919.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)