Documenti fondamentali
MAT186689145
Matrix Scientific
2-(1,1-Difluoroethyl)-1,3-difluorobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.13
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1,1-difluoroethyl)-1,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H6F4/c1-8(11,12)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,1H3
InChI
KTRFARQLXKMSPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034787.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034787.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)