Documenti fondamentali
MAT184123474
Matrix Scientific
2-Fluoro-4-piperidin-1-yl-benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.25
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H14FNO/c13-12-8-11(5-4-10(12)9-15)14-6-2-1-3-7-14/h4-5,8-9H,1-3,6-7H2
InChI
FWOVDUNJKQSSNE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034154.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034154.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)