MAT184123360
Matrix Scientific
2-Isopropyl-4-methyl-6-piperazin-1-yl-pyrimidine
About This Item
Iupac Name
2-isopropyl-4-methyl-6-(1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H20N4/c1-9(2)12-14-10(3)8-11(15-12)16-6-4-13-5-7-16/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3
InChI
WDTSIWZARFGZIE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034040.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034040.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)