Documenti fondamentali
MAT184123005
Matrix Scientific
2-(4-Chloro-phenyl)-pyrimidine-5-carboxylic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 330.98
1 G
CHF 477.51
SKU del venditore: 033685-500MG
CHF 330.98
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 330.98
1 G
CHF 477.51
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.64
Numero MDL:
SKU del venditore: 033685-500MG
CHF 330.98
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O2/c12-9-3-1-7(2-4-9)10-13-5-8(6-14-10)11(15)16/h1-6H,(H,15,16)
InChI
CYZDFCOGTAHKJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/033685.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/033685.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)