Documenti fondamentali
MAT180695241
Matrix Scientific
N-(4-Isopropylbenzyl)aniline
Scegli un formato
500 MG
CHF 291.44
SKU del venditore: 031860-500MG
CHF 291.44
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 291.44
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.33
Numero MDL:
SKU del venditore: 031860-500MG
CHF 291.44
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(4-isopropylbenzyl)aniline
Inchi Code
1S/C16H19N/c1-13(2)15-10-8-14(9-11-15)12-17-16-6-4-3-5-7-16/h3-11,13,17H,12H2,1-2H3
InChI
HQUPQNBGNMSILW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/031860.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/031860.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)