Documenti fondamentali
MAT180692522
Matrix Scientific
4-Methyl-2-(3-phenylpropoxy)aniline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.79
Numero MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-(3-phenylpropoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H19NO.ClH/c1-13-9-10-15(17)16(12-13)18-11-5-8-14-6-3-2-4-7-14;/h2-4,6-7,9-10,12H,5,8,11,17H2,1H3;1H
InChI
CHGSBGIYPVCLSN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022188.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022188.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)