MAT161068311
Matrix Scientific
2-Amino-N-cyclopropyl-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carboxamide
About This Item
Iupac Name
2-amino-N-cyclopropyl-4-ethyl-5-methyl-3-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H16N2OS/c1-3-8-6(2)15-10(12)9(8)11(14)13-7-4-5-7/h7H,3-5,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
WVSFMQWIZTZQGP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029299.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)