Documenti fondamentali
MAT161065996
Matrix Scientific
3-(Cyclohexylamino)propanamide
Scegli un formato
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
SKU del venditore: 026874-500MG
CHF 291.44
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero MDL:
SKU del venditore: 026874-500MG
CHF 291.44
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(cyclohexylamino)propanamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c10-9(12)6-7-11-8-4-2-1-3-5-8/h8,11H,1-7H2,(H2,10,12)
InChI
PQCXYSAZMNHCSS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026874.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026874.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)