Documenti fondamentali
MAT161065942
Matrix Scientific
Methyl 3-(tert-butylamino)propanoate
Scegli un formato
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
SKU del venditore: 026837-500MG
CHF 291.44
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.23
Numero MDL:
SKU del venditore: 026837-500MG
CHF 291.44
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(tert-butylamino)propanoate
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-8(2,3)9-6-5-7(10)11-4/h9H,5-6H2,1-4H3
InChI
CIBNTQBXUHZSEB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026837.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026837.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)