Documenti fondamentali
MAT158503956
Matrix Scientific
4-Oxo-4-{3-[(propylamino)carbonyl]-anilino}butanoic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
SKU del venditore: 025967-500MG
CHF 291.44
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.31
Numero MDL:
SKU del venditore: 025967-500MG
CHF 291.44
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-oxo-4-{3-[(propylamino)carbonyl]anilino}butanoic acid
Inchi Code
1S/C14H18N2O4/c1-2-8-15-14(20)10-4-3-5-11(9-10)16-12(17)6-7-13(18)19/h3-5,9H,2,6-8H2,1H3,(H,15,20)(H,16,17)(H,18,19)
InChI
KHAZBIWLSPQQFN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/025967.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/025967.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)