MAT152385979
Matrix Scientific
3-(3-Pyridinyloxy)piperidine dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: 023229-500MG
CHF 200.72
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 023229-500MG
CHF 200.72
Iupac Name
3-(3-pyridinyloxy)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.2ClH/c1-3-9(7-11-5-1)13-10-4-2-6-12-8-10;;/h1,3,5,7,10,12H,2,4,6,8H2;2*1H
InChI
AXZMZXDRJIBQRB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023229.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)