Documenti fondamentali
MAT128014520
Matrix Scientific
3-Chloro-4-(2-naphthyloxy)aniline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
3-chloro-4-(2-naphthyloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H12ClNO.ClH/c17-15-10-13(18)6-8-16(15)19-14-7-5-11-3-1-2-4-12(11)9-14;/h1-10H,18H2;1H
InChI
UHWSFTDVGYDYDZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022408.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022408.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)