Documenti fondamentali
MAT113930510
Matrix Scientific
5-Oxo-5-{3-oxo-2-[2-oxo-2-(3-phenylpropoxy)ethyl]-1-piperazinyl}pentanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.44
Numero MDL:
Iupac Name
5-oxo-5-{3-oxo-2-[2-oxo-2-(3-phenylpropoxy)ethyl]-1-piperazinyl}pentanoic acid
Inchi Code
1S/C20H26N2O6/c23-17(9-4-10-18(24)25)22-12-11-21-20(27)16(22)14-19(26)28-13-5-8-15-6-2-1-3-7-15/h1-3,6-7,16H,4-5,8-14H2,(H,21,27)(H,24,25)
InChI
VXCQIBZUZZUOQU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024029.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024029.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)