Documenti fondamentali
MAT113929890
Matrix Scientific
1-Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-piperazine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.72
Numero MDL:
Iupac Name
1-methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14F3N3O2.ClH/c1-16-4-6-17(7-5-16)10-3-2-9(12(13,14)15)8-11(10)18(19)20;/h2-3,8H,4-7H2,1H3;1H
InChI
JPGOHCVWKGBVBS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024526.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024526.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)