MAT113929775
Matrix Scientific
2-Methoxyethyl 2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetate
About This Item
Iupac Name
2-methoxyethyl (3-oxo-2-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H16N2O4/c1-14-4-5-15-8(12)6-7-9(13)11-3-2-10-7/h7,10H,2-6H2,1H3,(H,11,13)
InChI
UQHWDKLFNYFSLN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023927.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023927.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)