Documenti fondamentali
MAT113929702
Matrix Scientific
1-[2-(Methylsulfonyl)phenyl]piperidin-4-ol
Scegli un formato
250 MG
CHF 251.89
500 MG
CHF 410.05
SKU del venditore: 024395-250MG
CHF 251.89
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 251.89
500 MG
CHF 410.05
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.34
Numero MDL:
SKU del venditore: 024395-250MG
CHF 251.89
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1-[2-(methylsulfonyl)phenyl]-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H17NO3S/c1-17(15,16)12-5-3-2-4-11(12)13-8-6-10(14)7-9-13/h2-5,10,14H,6-9H2,1H3
InChI
CPOTZOROIHZGFU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024395.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024395.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)