MAT113929700
Matrix Scientific
1-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]piperidine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: 024365-500MG
CHF 222.82
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 024365-500MG
CHF 222.82
Punto di fusione
159-161
Iupac Name
1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO4S/c1-19(17,18)12-6-4-11(5-7-12)14-8-2-3-10(9-14)13(15)16/h4-7,10H,2-3,8-9H2,1H3,(H,15,16)
InChI
FVYRCQDOTWNJCK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024365.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)