Documenti fondamentali
MAT113929301
Matrix Scientific
3-[(2-Methoxybenzyl)oxy]piperidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.3
Numero MDL:
Iupac Name
3-[(2-methoxybenzyl)oxy]piperidine
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-15-13-7-3-2-5-11(13)10-16-12-6-4-8-14-9-12/h2-3,5,7,12,14H,4,6,8-10H2,1H3
InChI
SBSYXEBFPMSEJI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023158.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023158.html