Documenti fondamentali
MAT113926991
Matrix Scientific
2-[(Benzylamino)carbonyl]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.27
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(benzylamino)carbonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO3/c17-14(16-10-11-6-2-1-3-7-11)12-8-4-5-9-13(12)15(18)19/h1-9H,10H2,(H,16,17)(H,18,19)
InChI
KZRGQINXYBJMNB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024130.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024130.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)