Documenti fondamentali
MAT113926938
Matrix Scientific
4-[(4-Benzhydryl-1-piperazinyl)sulfonyl]aniline
Scegli un formato
500 MG
CHF 291.44
SKU del venditore: 023920-500MG
CHF 291.44
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 291.44
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.54
Numero MDL:
SKU del venditore: 023920-500MG
CHF 291.44
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(4-benzhydryl-1-piperazinyl)sulfonyl]aniline
Inchi Code
1S/C23H25N3O2S/c24-21-11-13-22(14-12-21)29(27,28)26-17-15-25(16-18-26)23(19-7-3-1-4-8-19)20-9-5-2-6-10-20/h1-14,23H,15-18,24H2
InChI
UTMXYPSVCJDFAC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023920.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023920.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)