MAT113926718
Matrix Scientific
5-Amino-2-chloro-N-cyclohexylbenzamide
About This Item
Iupac Name
5-amino-2-chloro-N-cyclohexylbenzamide
Inchi Code
1S/C13H17ClN2O/c14-12-7-6-9(15)8-11(12)13(17)16-10-4-2-1-3-5-10/h6-8,10H,1-5,15H2,(H,16,17)
InChI
WYQDSKAXZHUYQW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024291.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024291.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)