Documenti fondamentali
MAT113926691
Matrix Scientific
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.09
Numero MDL:
Punto di fusione
163-165
Iupac Name
2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO2S/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)15(12,13)14/h1-3H,(H2,12,13,14)
InChI
IJUIBMWZUXWVLI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023745.html
Melting Point
163-165
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023745.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)