Documenti fondamentali
MAT113926660
Matrix Scientific
2-Amino-N-benzyl-N-methylbenzamide
Scegli un formato
500 MG
CHF 135.59
1 G
CHF 177.46
SKU del venditore: 023904-500MG
CHF 135.59
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 135.59
1 G
CHF 177.46
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.3
Numero MDL:
SKU del venditore: 023904-500MG
CHF 135.59
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-benzyl-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C15H16N2O/c1-17(11-12-7-3-2-4-8-12)15(18)13-9-5-6-10-14(13)16/h2-10H,11,16H2,1H3
InChI
CUXRYZPJXWJUNG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023904.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023904.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)