Documenti fondamentali
MAT113926365
Matrix Scientific
4-(4-Bromophenoxy)piperidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(4-bromophenoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-11-5-7-13-8-6-11/h1-4,11,13H,5-8H2
InChI
KELAIWLMVFYRJD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023294.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023294.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)