Documenti fondamentali
MAT113926155
Matrix Scientific
Azepan-1-yl-piperidin-3-yl-methanonetrifluoroacetate
Scegli un formato
500 MG
CHF 200.72
1 G
CHF 276.31
SKU del venditore: 021522-500MG
CHF 200.72
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 200.72
1 G
CHF 276.31
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.34
Numero MDL:
SKU del venditore: 021522-500MG
CHF 200.72
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-piperidinylcarbonyl)azepane trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C12H22N2O.C2HF3O2/c15-12(11-6-5-7-13-10-11)14-8-3-1-2-4-9-14;3-2(4,5)1(6)7/h11,13H,1-10H2;(H,6,7)
InChI
BYQGXFREFQXVKW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021522.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021522.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)