Documenti fondamentali
MAT089757521
Matrix Scientific
4-[2-(2-Methoxy-phenoxy)-ethoxy]-phenylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.3
Numero MDL:
Iupac Name
4-[2-(2-methoxyphenoxy)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C15H17NO3/c1-17-14-4-2-3-5-15(14)19-11-10-18-13-8-6-12(16)7-9-13/h2-9H,10-11,16H2,1H3
InChI
XHAJWEMCIKBOIB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020377.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020377.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)