Documenti fondamentali
MAT089757090
Matrix Scientific
2-Ethyl-4-methyl-6-piperazin-1-yl-pyrimidine
Scegli un formato
500 MG
CHF 263.52
SKU del venditore: 019906-500MG
CHF 263.52
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 263.52
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.29
Numero MDL:
SKU del venditore: 019906-500MG
CHF 263.52
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethyl-4-methyl-6-(1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H18N4/c1-3-10-13-9(2)8-11(14-10)15-6-4-12-5-7-15/h8,12H,3-7H2,1-2H3
InChI
JWSBILVBQJUNHF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019906.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019906.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)