Documenti fondamentali
MAT089756174
Matrix Scientific
4-Methoxy-3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.28
Numero MDL:
Iupac Name
4-methoxy-3-(1-pyrrolidinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-16-13-5-4-11(10-15)8-12(13)9-14-6-2-3-7-14/h4-5,8,10H,2-3,6-7,9H2,1H3
InChI
OYSJRUKZNDBZIZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018998.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018998.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)