Documenti fondamentali
MAT089756148
Matrix Scientific
3-Pyrrolidin-1-ylmethyl-piperidine
Scegli un formato
500 MG
CHF 212.35
1 G
CHF 310.04
SKU del venditore: 018972-500MG
CHF 212.35
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 212.35
1 G
CHF 310.04
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.28
Numero MDL:
SKU del venditore: 018972-500MG
CHF 212.35
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H20N2/c1-2-7-12(6-1)9-10-4-3-5-11-8-10/h10-11H,1-9H2
InChI
DJMGCHHOJIKYCP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018972.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018972.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)