Documenti fondamentali
MAT089755572
Matrix Scientific
(6-Ethyl-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.28
Numero MDL:
Iupac Name
[(6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11N3O2S/c1-2-6-3-7-9(11-4-8(14)15)12-5-13-10(7)16-6/h3,5H,2,4H2,1H3,(H,14,15)(H,11,12,13)
InChI
AIRNYGCICDSLJX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018388.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018388.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)