Documenti fondamentali
MAT062354334
Matrix Scientific
N-[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]-2-phenylethanamine dihydrochloride
Scegli un formato
500 MG
CHF 273.99
SKU del venditore: 016445-500MG
CHF 273.99
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 273.99
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.29
Numero MDL:
SKU del venditore: 016445-500MG
CHF 273.99
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[(1-methyl-4-piperidinyl)methyl]-2-phenylethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H24N2.2ClH/c1-17-11-8-15(9-12-17)13-16-10-7-14-5-3-2-4-6-14;;/h2-6,15-16H,7-13H2,1H3;2*1H
InChI
ILGXYIUXABZXGM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016445.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016445.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)