Documenti fondamentali
MAT062354183
Matrix Scientific
7-Methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero MDL:
Iupac Name
7-methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-12-9(7-13)6-8-4-3-5-10(14-2)11(8)12/h3-7H,1-2H3
InChI
MTKITSNNLHSBSM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016219.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016219.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)