Documenti fondamentali
MAT062353751
Matrix Scientific
Butyl-but-2-ynyl-amine hydrochloride
Scegli un formato
1 G
CHF 499.61
SKU del venditore: 008659-1G
CHF 499.61
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 499.61
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.67
Numero MDL:
SKU del venditore: 008659-1G
CHF 499.61
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-butyl-N-(2-butynyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-3-5-7-9-8-6-4-2;/h9H,3,5,7-8H2,1-2H3;1H
InChI
VWNWWFYNIDCSAP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008659.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008659.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)