Documenti fondamentali
MAT062353382
Matrix Scientific
1-(2-Methoxy-benzyl)-piperazinehydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.75
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-methoxybenzyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2O.ClH/c1-15-12-5-3-2-4-11(12)10-14-8-6-13-7-9-14;/h2-5,13H,6-10H2,1H3;1H
InChI
JOFJCFSMTNJALX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008081.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008081.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)