MAT047031557
Matrix Scientific
(1-Ethyl-pyrrolidin-2-ylmethyl)-pyridin-4-ylmethyl-amine
About This Item
Iupac Name
(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)-N-(4-pyridinylmethyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-2-16-9-3-4-13(16)11-15-10-12-5-7-14-8-6-12/h5-8,13,15H,2-4,9-11H2,1H3
InChI
DGPJTESPWRLSFV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012452.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)