MAT047029903
Matrix Scientific
(3-Methoxy-propyl)-pyridin-3-ylmethyl-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: 010939-1G
CHF 419.36
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 010939-1G
CHF 419.36
Iupac Name
3-methoxy-N-(3-pyridinylmethyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c1-13-7-3-6-12-9-10-4-2-5-11-8-10/h2,4-5,8,12H,3,6-7,9H2,1H3
InChI
JLQSEDOFFGXCFC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010939.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)