Documenti fondamentali
MAT047029266
Matrix Scientific
2-Methyl-5-(1,4,5,7-tetramethyl-pyrrolo-[3,4-d]pyridazin-6-yl)-phenylamine
Scegli un formato
500 MG
CHF 292.60
1 G
CHF 419.36
SKU del venditore: 010409-500MG
CHF 292.60
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 292.60
1 G
CHF 419.36
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.37
Numero MDL:
SKU del venditore: 010409-500MG
CHF 292.60
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-5-(1,4,5,7-tetramethyl-6H-pyrrolo[3,4-d]pyridazin-6-yl)aniline
Inchi Code
1S/C17H20N4/c1-9-6-7-14(8-15(9)18)21-12(4)16-10(2)19-20-11(3)17(16)13(21)5/h6-8H,18H2,1-5H3
InChI
OBKZEVMWVGYNFV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010409.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010409.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)